Läs mer
2-(4-Methylphenyl)propane-d14, TRC
Produktkod. 30365422
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365422 50 mg
30359672 10 mg
30360144 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30365422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99410650MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93952-03-5
Molekylformel C10 2H14
Molekylvikt (g/mol) 148.3
Synonym Benzene-1,2,4,5-d4, 3-(methyl-d3)-6-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (9CI), 2-(4-Methylphenyl)propane-d14, 4-Isopropyltoluene D14, p-Cymene D14
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetradeuterio-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-6-(trideuteriomethyl)benzene
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropyltoluene-d14
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D,7D,8D
Formel vikt 148.1974