Läs mer
2-[(4-Methylphenyl)thio]propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(4-Methylphenyl)thio]propanoic Acid |
| CAS | 17431-98-0 |
| Molekylformel | C10H12O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2S/c1-7-3-5-9(6-4-7)13-8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(Sc1ccc(C)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(4-methylphenyl)sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.26 |
| Formel vikt | 196.0558 |