Läs mer
2-(4-Methylphenyl)thioacetamide, 90+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11376769
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11376769
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26278.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97426-53-4
Molekylformel C9H11NS
Molekylvikt (g/mol) 165.254
MDL-nummer MFCD00278201
InChI-nyckel NDIXABMZJKQGHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylphenyl ethanethioamide, 2-p-tolyl thioacetamide, maybridge1_003524, 2-p-tolyl ethanethioamide, p-tolyl-thioacetic acid amide, 1-amino-2-4-methylphenyl ethane-1-thione
PubChem CID 2806791
IUPAC-namn 2-(4-methylphenyl)ethanethioamide
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methylphenyl)thioacetamide
Smältpunkt 111°C to 114°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 165.25
Procent renhet ≥90%