Läs mer
2-(4-metylpiperazin-1-yl)-1,3-tiazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285704
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10285704 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10225474 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10285704 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67504CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 320423-50-5
Molekylformel C9H13N3OS
Molekylvikt (g/mol) 211.283
MDL-nummer MFCD01568852
InChI-nyckel TUJAFVJUJXMFEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methylpiperazino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl thiazole-5-carboxaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole-5-carboxaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, acmc-20aoov, methylpiperazinothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 1490234
IUPAC-namn 2-(4-metylpiperazin-1-yl)-1,3-tiazol-5-karbaldehyd
LEDER CN1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 211.29
Procent renhet 97%