Läs mer
2-(4-metylpiperazin-1-yl)bensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10749583
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10749583 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10229432 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10749583 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC36001DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 159589-70-5
Molekylformel C12H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 220.27
MDL-nummer MFCD01788118
InChI-nyckel WKGFDTBUUBBWJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 2-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl-4-methylpiperazine, 2-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 2-4-methylpiperazin-1-yl benzoicacid, benzoic acid,2-4-methyl-1-piperazinyl, benzoic acid, 2-4-methyl-1-piperazinyl
PubChem CID 1120459
IUPAC-namn 2-(4-metylpiperazin-1-yl)bensoesyra
LEDER CN1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 220.27
Procent renhet 97%