Läs mer
2-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10062354
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10062354 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10062354 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47416DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
CAS 864069-00-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C13H17N3
MDL-nummer MFCD08271956
Kvantitet 1 g
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzonitrile, benzonitrile,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 2-4-methylpiperazinyl methyl benzenecarbonitrile
InChI-nyckel SZENQRLSNAOEPP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2C#N
IUPAC-namn 2-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensonitril
Molekylvikt (g/mol) 215.3
PubChem CID 18525814
Formel vikt 215.3
Procent renhet 97%