Läs mer
{2-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]fenyl}metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10431704
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10431704 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10042303 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10431704 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47413CB
Kemiska identifierare
CAS 879896-50-1
Molekylformel C13H21N3
Molekylvikt (g/mol) 219.332
MDL-nummer MFCD06797802
InChI-nyckel OKGWICVOLZFMPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-ylmethyl benzylamine, 1-2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanamine, 2-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methylamine, 2-4-methyl-1-piperazinyl methyl-benzenemethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl
PubChem CID 16228064
IUPAC-namn [2-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]fenyl]metanamin
LEDER CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.33
Procent renhet 97%