Läs mer
[2-(4-metylpiperazin-1-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10619184
Change view
Kvantitet:
1 mg
250 mg
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10619184 1 mg 1g
10567863 250 mg 250mg
10337354 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10619184 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC36009DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 123987-12-2
Molekylformel C12H19N2O
Molekylvikt (g/mol) 207.30
MDL-nummer MFCD03407383
InChI-nyckel TWPYBKBPHCMUIS-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanol, 2-4-methylpiperazin-1-yl benzyl alcohol, 2-4-methylpiperazino benzyl alcohol, 2-4-methylpiperazin-1yl phenyl methanol, pubchem12999, 2-4-methylpiperazin benzyl alcohol, 2-4-n-methylpiperazinyl benzyl alcohol, 2-4-methyl-1-piperazinyl phenyl methanol, 2-4-methylpiperazinyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2795567
LEDER C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 mg
IUPAC-namn [2-(4-metylpiperazin-1-yl)fenyl]metanol
Formel vikt 206.29
Procent renhet 97%