Läs mer
2-(4-metylpiperazino)bensaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10689554
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10689554 250 mg 250mg
10175682 1 g 1g
10104154 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10689554 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC36004CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 85803-62-9
Molekylformel C12H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 204.273
MDL-nummer MFCD01313808
InChI-nyckel GSRYZPWIWYYROI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl benzaldehyde, 2-4-methylpiperazino benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-methyl-1-piperazinyl, 4-methylpiperazin-1-ylbenzaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl benzaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl benzaldehyde, 2-4methyl-1-piperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl-benzaldehyde
PubChem CID 2795566
IUPAC-namn 2-(4-metylpiperazin-1-yl)bensaldehyd
LEDER CN1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.27
Procent renhet 95%