missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile, Mikromol™

Produktkod. 30049924
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049924 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049924 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0965.070025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
CAS 38746-92-8
Analyt- eller komponentnamn 2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H9 N S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, 4-(methylthio)-, 2-(4-Methylsulfanylphenyl)acetonitrile, 2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C9H9NS/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
LEDER CSc1ccc(CC#N)cc1
IUPAC-namn 2-(4-methylsulfanylphenyl)acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 163.239
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 163.0456 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.