Läs mer
2-(4-(Methylsulfonamido)phenoxy)acetic Acid, TRC
Produktkod. 30470194
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30470194 100 mg
1 options
Produktkod. 30470194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM332215100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-(Methylsulfonamido)phenoxy)acetic Acid
CAS 103790-20-1
Molekylformel C9H11NO5S
Kvantitet 100 mg
Synonym [4-[(Methylsulfonyl)amino]phenoxy]acetic Acid, UK 80725
InChI formel InChI=1S/C9H11NO5S/c1-16(13,14)10-7-2-4-8(5-3-7)15-6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12)
LEDER O=C(O)COC1=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C1
IUPAC-namn 2-[4-(methanesulfonamido)phenoxy]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 245.25
Formel vikt 245.0358