Läs mer
2-(4-(Methylsulfonamido)phenyl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-(Methylsulfonamido)phenyl)acetic Acid |
| CAS | 56205-88-0 |
| Molekylformel | C9H11NO4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(Methylsulfonylamino)phenylacetic Acid, 4-Methanesulfonamidobenzeneacetic Acid, UK 66544, 4-[(Methylsulfonyl)amino]benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO4S/c1-15(13,14)10-8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[4-(methanesulfonamido)phenyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.25 |
| Formel vikt | 229.0409 |