Läs mer
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanamine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2S/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5/h4H,2-3,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 142.0565 |