Läs mer
2'-(4-Methylumbelliferyl)-Alpha-D-N-acetylneuraminic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-(4-Methylumbelliferyl)-alpha-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO11.Na/c1-9-5-16(27)31-15-6-11(3-4-12(9)15)32-21(20(29)30)7-13(25)17(22-10(2)24)19(33-21)18(28)14(26)8-23;/h3-6,13-14,17-19,23,25-26,28H,7-8H2,1-2H3,(H,22,24)(H,29,30);/q;+1/p-1/t13-,14+,17+,18+,19+,21-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 489.1247 |
| Procent renhet | >95% |