Läs mer
2-(4-morfolinyl)-5-nitropyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447397 5 g 5g
15437397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34452.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26820-62-2
Molekylformel C9H11N3O3
Molekylvikt (g/mol) 209.21
MDL-nummer MFCD00023308
InChI-nyckel FYJXIPHXFGFEGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-nitropyridin-2-yl morpholine, 4-5-nitro-2-pyridinyl morpholine, 4-5-nitro-2-pyridyl morpholine, 4-5-nitro-pyridin-2-yl-morpholine, morpholine, 4-5-nitro-2-pyridyl, 2-morpholino-5-nitropyridine, morpholine, 4-5-nitro-2-pyridinyl, pubchem17157, acmc-1cizi, cbmicro_021094
PubChem CID 96872
IUPAC-namn 4-(5-nitropyridin-2-yl)morfolin
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Morpholinyl)-5-nitropyridine
Smältpunkt 142°C to 144°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 0225480
Formel vikt 209.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.