Läs mer
2-(4-Morpholinyl)etanol, Mikromol™
Beskrivning
2-(4-Morpholinyl)etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Morpholineethanol |
| CAS | 622-40-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Morpholineethanol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H13 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Morpholineethanol, 2-(4-Morpholino)ethyl alcohol, 2-(4-Morpholinyl)-1-ethanol, 2-(4-Morpholinyl)ethanol, 2-Morpholinoethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(β-Hydroxyethyl)morpholine, NSC 1946, β-Morpholinoethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2 |
| LEDER | OCCN1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 2-morfolin-4-yletanol |
| Visa mer |