Läs mer
2-(4-Morpholinyl)ethyl 1-Phenylcyclohexane Carboxylate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PRE-084 (hydrochloride) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27NO3.ClH/c21-18(23-16-13-20-11-14-22-15-12-20)19(9-5-2-6-10-19)17-7-3-1-4-8-17;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-16H2;1H |
| Formel vikt | 353.1758 |