Läs mer
2-(4-morfolinyl)etylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358585
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358585 2 g 2g
11368585 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12046.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 63224-35-1 | Molekylformel: C7H12N2OS | Molekylvikt: 172,25 g/mol
2-(4-Morpholinyl)etylisotiocyanat används som farmaceutiska intermediärer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Tillämpningar
2-(4-morfolinyl)etylisotiocyanat används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med fukt, aminer, alkoholer och oxidationsmedel. Skydda mot värme. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63224-35-1
Molekylformel C7H12N2OS
Molekylvikt (g/mol) 172.25
MDL-nummer MFCD00041221
InChI-nyckel SDNSCXCXVQHBGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl morpholine, 2-4-morpholino ethyl isothiocyanate, 2-morpholinoethylisothiocyanate, 4-2-isothiocyanato-ethyl-morpholine, 2-morpholin-4-ylethanisothiocyanate, 2-4-morpholinyl ethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl morpholine #
PubChem CID 143957
IUPAC-namn 4-(2-isotiocyanatoetyl)morfolin
LEDER S=C=NCCN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Morpholinyl)ethyl isothiocyanate
Densitet 1.11
Kokpunkt 162 °C till 163 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.539
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1210530
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 172.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.