Läs mer
2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 3585-47-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C12 H16 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12(13)14/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(4-propylphenyl)propanoic acid |
| Visa mer |