missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(4-Nitro-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)pentanedioic Acid-d4, TRC

Produktkod. 30474526
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474526 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30474526 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN51587710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(4-Nitro-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)pentanedioic Acid-d4
CAS 1416575-82-0
Molekylformel C13H6D4N2O8
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioic Acid-d4, 1-(4-Nitro-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)propane-1,3-dicarboxylic Acid-d4
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O8/c16-9(17)5-4-8(13(20)21)14-11(18)6-2-1-3-7(15(22)23)10(6)12(14)19/h1-3,8H,4-5H2,(H,16,17)(H,20,21)/i4D2,5D2
LEDER [2H]C([2H])(C(N1C(=O)c2cccc(c2C1=O)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)O
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetradeuterio-4-(4-nitro-1,3-dioxoisoindol-2-yl)pentanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 326.25
Formel vikt 326.0688
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.