missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanedioic Acid, TRC

Produktkod. 30471463
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471463 100 mg
30469004 50 mg
30466423 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30471463 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN496903100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 295357-72-1
Molekylformel C13H12N2O7
Molekylvikt (g/mol) 308.25
Synonym 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioic Acid
IUPAC-namn 2-(7-nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)pentanedioic acid
LEDER OC(=O)CCC(N1Cc2c(cccc2[N+](=O)[O-])C1=O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanedioic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O7/c16-11(17)5-4-10(13(19)20)14-6-8-7(12(14)18)2-1-3-9(8)15(21)22/h1-3,10H,4-6H2,(H,16,17)(H,19,20)
Formel vikt 308.0645
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.