Läs mer
2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, LoGiCal
Produktkod. 30459561
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459561 10 mg
1 options
Produktkod. 30459561 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0012.06
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
CAS 5006-69-9
Analyt- eller komponentnamn 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H7 N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. C (EP), 4-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 4-Nitroimidazole-1-ethanol, KIH 855, SS 166-1, Metronidazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-3-5(6-4-7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2
Lösningstyp Neat
LEDER OCCn1cnc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(4-nitroimidazol-1-yl)ethanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 157.13
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 157.0487 g/mol