Läs mer
2-(4-Nitro-2-ethoxyphenyl)pthalimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Nitro-2-ethoxyphenyl)pthalimide |
| CAS | 106981-60-6 |
| Molekylformel | C16H12N2O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Ethyloxy-4-(phthalimidyl)-1-nitrobenzene, 2-(2-Ethoxy-4-nitrophenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2O5/c1-2-23-14-9-10(18(21)22)7-8-13(14)17-15(19)11-5-3-4-6-12(11)16(17)20/h3-9H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1cc(ccc1N2C(=O)c3ccccc3C2=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(2-ethoxy-4-nitrophenyl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.28 |
| Formel vikt | 312.0746 |