Läs mer
2-(4-nitrofenyl)etanol, 98 %
Produktkod. 15480788
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480788 25 g 25g
15460788 1 g 1g
15470788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54504.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 100-27-6 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Det är ett fosfatskyddande reagens och O6 av deoxyguanosin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det är ett fosfatskyddande reagens och O6 av
deoxyguanosin.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-27-6
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD00010202
InChI-nyckel IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethanol, 4-nitrobenzeneethanol, 2-p-nitrophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-nitro, p-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, p-nitro, ccris 6079, 4-nitrophenethylalcohol
PubChem CID 7494
IUPAC-namn 2-(4-nitrofenyl)etanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CCO)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Smältpunkt 59 °C till 62 °C
Kokpunkt 177 °C (16 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1866148
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 167.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.