Läs mer
2-(4-nitrophenyl)etylaminhydroklorid, 98+%
Produktkod. p-7056133
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412299 1 g 1g
15422299 5 g 5g
15432299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15412299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64894.03
CAS: 29968-78-3 | C8H11N2O2 | 167,19 g/mol
4-Nitrofenetylaminhydroklorid användes vid syntesen av ortometalliserade primära fenetylaminkomplex innehållande sexledade palladacykler och N-(4-nitrofenetyl)formamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-nitrofenetylaminhydroklorid användes vid syntesen av ortometalliserade primära fenetylaminkomplex innehållande sexledade palladacykler och
N-(4-nitrofenetyl)formamid.
Löslighet
Löslig i metanol nästan genomskinlig.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29968-78-3
Molekylformel C8H11N2O2
Molekylvikt (g/mol) 167.19
MDL-nummer MFCD00012900
InChI-nyckel IOXOZOPLBFXYLM-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-nitrophenethylamine hydrochloride, 4-nitrophenylethylamine hydrochloride, 4-nitrophenethylamine hcl, 2-4-nitrophenyl ethanamine hydrochloride, 2-4-nitrophenyl ethylamine hydrochloride, p-nitrophenylethylamine hcl, benzeneethanamine, 4-nitro-, monohydrochloride, 4-nitrophenethylaminehydrochloride, p-nitrophenethylamine, hydrochloride, pubchem11627
PubChem CID 458983
IUPAC-namn 2-(4-nitrofenyl)etanamin;hydroklorid
LEDER [NH3+]CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
Smältpunkt 200 °C (litteratur)
Kvantitet 1 g
Beilstein 3568915
Löslighetsinformation Löslig i metanol, nästan transparens.
Formel vikt 202.64
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.