missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid |
| CAS | 19910-33-9 |
| Molekylformel | C9H9NO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (±)-2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid, 2-(4-Nitrophenyl)propanoic Acid, 2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid, 2-(p-Nitrophenyl)propionic Acid, α-Methyl-4-nitrobenzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | O=C(C(C)C1=CC=C(N(=O)=O)C=C1)O |
| IUPAC-namn | 2-(4-nitrophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.17 |
| Formel vikt | 195.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?