missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Octylphenyl)-1-iodoethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Octylphenyl)-1-iodoethane |
| CAS | 162358-07-8 |
| Molekylformel | C16 H25 I |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzene','1-(2-iodoethyl)-4-octyl-, 2-(4-Octylphenyl)ethyl iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25I/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)13-14-17/h9-12H,2-8,13-14H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCc1ccc(CCI)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(2-iodoethyl)-4-octylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.27 |
| Formel vikt | 344.1001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?