Läs mer
2-(4-Octylphenyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Octylphenyl)ethanol |
| CAS | 162358-05-6 |
| Molekylformel | C16 H26 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzeneethanol','4-octyl-, 4-Octylbenzeneethanol, 2-(4-Octylphenyl)ethanol, 4-Octylphenethyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)13-14-17/h9-12,17H,2-8,13-14H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCc1ccc(CCO)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-octylphenyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.38 |
| Formel vikt | 234.1984 |