missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Octylphenyl)ethyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Octylphenyl)ethyl Acetate |
| CAS | 162358-04-5 |
| Molekylformel | C18 H28 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzeneethanol','4-octyl-','1-acetate, Benzeneethanol','4-octyl-','acetate (9CI), 4-Octylphenethyl acetate, 2-(4-Octylphenyl)ethyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-17-10-12-18(13-11-17)14-15-20-16(2)19/h10-13H,3-9,14-15H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCc1ccc(CCOC(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-octylphenyl)ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.41 |
| Formel vikt | 276.2089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?