Läs mer
2-[4-[(Oxiran-2-yl)methoxy]phenyl]acetonitrile, Mikromol
Beskrivning
2-[4-[(Oxiran-2-yl)methoxy]phenyl]acetonitrile, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetonitrile |
| CAS | 35198-42-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetonitrile |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C11 H11 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c12-6-5-9-1-3-10(4-2-9)13-7-11-8-14-11/h1-4,11H,5,7-8H2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | N#CCc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]acetonitrile |
| Visa mer |