Läs mer
2,4-Pentadienoic acid, 97%, stabilized
Produktkod. 15395038 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15395038 5 g 5g
15375038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15395038 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455740050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 626-99-3 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-99-3
Molekylformel C5H6O2
Molekylvikt (g/mol) 98.1
InChI-nyckel SDVVLIIVFBKBMG-ONEGZZNKSA-N
Synonym penta-2,4-dienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, trans-2,4-pentadienoic acid, 1,3-butadiene-1-carboxylic acid, e-2,4-pentadienoic acid, e-penta-2,4-dienoic acid, 2e-2,4-pentadienoic acid, beta-vinyl acrylic acid, vynilacrylic acid, 2e-penta-2,4-dienoic acid
PubChem CID 642034
ChEBI CHEBI:37331
IUPAC-namn (2E)-penta-2,4-dienoic acid
LEDER C=CC=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Pentadienoic acid
Smältpunkt 69.0°C to 72.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel CH2(CH)3COOH
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 98.1
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Pentadienoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.