Läs mer
2,4-pentandiol, (+/-) + meso, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11331407
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331407 10 g 10g
11341407 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01779.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-69-4 | C5H12O2 | 104.149 g/mol
2,4-pentandiol användes vid syntesen av kelaterade multinukleära komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4-pentandiol användes vid syntes
av kelaterade multinukleära komplex.
Löslighet Fullständigt blandbar
.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-69-4
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.149
MDL-nummer MFCD00004549
InChI-nyckel GTCCGKPBSJZVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pentanediol, 2,4-amylene glycol, isoamylene alcohol, pentanediol-2,4, 2,4-amyleneglycol, dl-2,4-pentanediol, 2,4-pentanediol dl+meso, wln: qy&1yq, 2,4-pentandiol, 2,4-dihydroxypentane
PubChem CID 12262
IUPAC-namn pentan-2,4-diol
LEDER CC(CC(C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Pentanediol
Namnnotering (+/-) + meso
Densitet 0.955
Kokpunkt 200°C to 201°C
Flampunkt 101°C (213°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 10 g
Beilstein 969186
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Fully miscible.
Formel vikt 104.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.