Läs mer
2,4-Pentanedion, 99 %
Produktkod. 11454080
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454080 100 mL 100ml
11488076 500 mL 500ml
11498076 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11454080 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14117.AE
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 123-54-6 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
2,4-pentandion används som en prekursor till acetylacetonat, ett vanligt bidentat och ett råmaterial för syntes av heterocykliska föreningar. Det används i läkemedel, organiska intermediärer för lösningsmedel, analytiska reagens, volfram och molybden i aluminiumextraktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,4-pentandion används som en prekursor till acetylacetonat, ett vanligt bidentat och ett råmaterial för syntes av heterocykliska föreningar. Det används i läkemedel, organiska intermediärer för lösningsmedel, analytiska reagens, volfram och molybden i aluminiumextraktionsmedel.
Löslighet
Det är lätt blandbart med vatten.
Noter
Inkompatibel med isocyanater, aldehyder, cyanider, peroxider och anhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-54-6
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00008787
InChI-nyckel YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC-namn pentan-2,4-dion
LEDER CC(=O)CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Pentanedione
Smältpunkt -23 °C
Densitet 0.973
Kokpunkt 140 °C till 141 °C
Flampunkt 34 °C (93 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2310
Beilstein 741937
Merck Index 14,81
Löslighetsinformation Den är lätt att blanda med vatten.
Formel vikt 100.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Pentanedione
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Pentanedione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.