Läs mer
2,4-Pentanedione, 99%
Beskrivning
2,4-pentandion används som en prekursor till acetylacetonat, ett vanligt bidentat och ett råmaterial för syntes av heterocykliska föreningar. Det används i läkemedel, organiska intermediärer för lösningsmedel, analytiska reagens, volfram och molybden i aluminiumextraktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,4-pentandion används som en prekursor till acetylacetonat, ett vanligt bidentat och ett råmaterial för syntes av heterocykliska föreningar. Det används i läkemedel, organiska intermediärer för lösningsmedel, analytiska reagens, volfram och molybden i aluminiumextraktionsmedel.
Löslighet
Det är lätt blandbart med vatten.
Noter
Inkompatibel med isocyanater, aldehyder, cyanider, peroxider och anhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Pentanedione |
| Smältpunkt | -23°C |
| Densitet | 0.973 |
| Kokpunkt | 140°C to 141°C |
| Flampunkt | 34°C (93°F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Brytningsindex | 1.452 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| UN-nummer | UN2310 |
| Beilstein | 741937 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,4-Pentanedione
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2,4-Pentanedione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.