Läs mer
2,4-Pentanedione dioxime, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11439903
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439903 25 g 25g
11429903 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439903 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13003.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2157-56-4
Molekylformel C5H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 130.15
MDL-nummer MFCD00013932
InChI-nyckel WBRYLZHYOFBTPD-YDFGWWAZSA-N
Synonym acetylacetone dioxime, 2,4-pentanedione dioxime, 2,4-pentanedione, dioxime, 2,4-pentanedioxime, 2,4-pentanedione oxime, 2,4-pentanedione,2,4-dioxime, 2,4-pentanedione, 2,4-dioxime, pentane-2,4-dione oxime, 2e,4e-2,4-pentanedione dioxime #, ne-n-4e-4-hydroxyiminopentan-2-ylidene hydroxylamine
PubChem CID 9573501
LEDER C\C(C\C(C)=N\O)=N/O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Pentanedione dioxime
Smältpunkt 147°C to 151°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4372703
IUPAC-namn (NE)-N-[(4E)-4-hydroxyiminopentan-2-ylidene]hydroxylamine
Formel vikt 130.15
Procent renhet ≥98%