Läs mer
2-(4-Phenoxyphenoxy)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Phenoxyphenoxy)ethanamine |
| CAS | 72490-14-3 |
| Molekylformel | C14H15NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(2-Aminoethoxy)-4-phenoxybenzene, 2-(4-Phenoxyphenoxy)ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO2/c15-10-11-16-12-6-8-14(9-7-12)17-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11,15H2 |
| LEDER | NCCOc1ccc(Oc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-phenoxyphenoxy)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vikt | 229.1103 |