Läs mer
2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide, TRC
Produktkod. 30423896
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423896 50 mg
30419929 100 mg
30410623 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30423896 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP32288550MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58351-19-2
Molekylformel C11H10N2OS
Molekylvikt (g/mol) 218.27
IUPAC-namn 2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
LEDER NC(=O)Cc1nc(cs1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N2OS/c12-10(14)6-11-13-9(7-15-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H2,12,14)
Formel vikt 218.0514