Läs mer
2,4-Pteridinediamine-6-methanol Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Pteridinediamine-6-methanol','Hydrobromide |
| CAS | 57963-59-4 |
| Molekylformel | C7 H8 N6 O . Br H |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N6O.BrH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H |
| LEDER | Br.Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1 |
| IUPAC-namn | (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.09 |
| Formel vikt | 272.0021 |