missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Pyridinediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Pyridinediamine |
| CAS | 461-88-1 |
| Molekylformel | C5H7N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Diaminopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H4,6,7,8) |
| LEDER | Nc1ccnc(N)c1 |
| IUPAC-namn | pyridine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vikt | 109.064 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?