Läs mer
2-(4-pyridyl)-1,3-tiazol-4-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10605165
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10605165 10 g 10g
10790364 250 mg 250mg
10526713 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10605165 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34701EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 21278-86-4
Molekylformel C9H5N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 205.21
MDL-nummer MFCD00171745
InChI-nyckel COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole
PubChem CID 716091
IUPAC-namn 2-pyridin-4-yl-l,3-tiazol-4-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Kvantitet 10 g
Formel vikt 206.22
Procent renhet 95%