Läs mer
2-(4-pyridyl)-1,3-tiazol-4-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10790364
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10790364 250 mg 250mg
10526713 1 g 1g
10605165 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10790364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34701CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 21278-86-4
Molekylformel C9H5N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 205.21
MDL-nummer MFCD00171745
InChI-nyckel COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole
PubChem CID 716091
IUPAC-namn 2-pyridin-4-yl-l,3-tiazol-4-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.22
Procent renhet 95%