Läs mer
2-(4-Pyridyl)benzimidazole, 97%
Produktkod. 15498227
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498227 25 g 25g
15488227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51778.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2208-59-5 | C12H9N3 | 195.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2208-59-5
Molekylformel C12H9N3
Molekylvikt (g/mol) 195.23
MDL-nummer MFCD00453948
InChI-nyckel UYWWLYCGNNCLKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-pyridyl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzoimidazole, 2-benzimidazole, acmc-1ch3h, cambridge id 5231114, 2-4-pyridinyl-benzimidazole
PubChem CID 247634
IUPAC-namn 2-pyridin-4-yl-lH-bensimidazol
LEDER N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Pyridyl)benzimidazole
Smältpunkt 216°C to 221°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Formel vikt 195.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.