Läs mer
2-(4-Pyridyl)ethanesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Pyridyl)ethanesulfonic Acid |
| CAS | 53054-76-5 |
| Molekylformel | C7H9NO3S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-(2-Sulfoethyl)pyridine, 4-Pyridylethylsulfonic Acid, NSC 87853, gamma-(2-Sulfoethyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO3S/c9-12(10,11)6-3-7-1-4-8-5-2-7/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,9,10,11) |
| LEDER | OS(=O)(=O)CCc1ccncc1 |
| IUPAC-namn | 2-pyridin-4-ylethanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.22 |
| Formel vikt | 187.0303 |