Läs mer
2-(4-Pyridyl)malondialdehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10536992 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10536992 2.5 g Glasflaska 2.5g
1 options
Produktkod. 10536992 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425340025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 51076-46-1 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Namnnotering 95%
CAS 51076-46-1
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >320,0 °C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H7NO2
MDL-nummer MFCD00216535
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-4-pyridyl malondialdehyde, 2-pyridin-4-yl malonaldehyde, 2-pyridin-4-yl propanedial, propanedial, 4-pyridinyl, 2-4-pyridinyl malonaldehyde, 2-pyridin-4-yl malondialdehyde, zlchem 842, 2-4-pyridyl propanedial, ksc925a8h, 2-4-pyridyl propane-1,3-dial
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig.
InChI-nyckel RYYVVCNGQOENKM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=CC=C1C(C=O)C=O
IUPAC-namn 2-pyridin-4-ylpropandial
Molekylvikt (g/mol) 149.15
PubChem CID 2737246
Formel vikt 149.15
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.