Läs mer
2-(4-pyridyl)tiazol-4-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11484427
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484427 5 g 5g
11474427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20457.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 21278-86-4 | C9H5N2O2S | 205,21 g/mol
2-(4-Pyridyl)tiazol-4-karboxylsyra, används som farmaceutisk mellanprodukt och används även inom området organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(4-Pyridyl)tiazol-4-karboxylsyra, används som farmaceutisk mellanprodukt och används även inom området organisk syntes.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under normala temperaturer och tryck. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21278-86-4
Molekylformel C9H5N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 205.21
MDL-nummer MFCD00171745
InChI-nyckel COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole
PubChem CID 716091
LEDER [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid
Smältpunkt >300 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 2-pyridin-4-yl-l,3-tiazol-4-karboxylsyra
Formel vikt 206.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.