Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2-(4-sulfoffenylazo)1,8-dihydroxy-3,6-naftalendisulfonsyra, trinatriumsalt, indikatorgrad
Produktkod. 10521401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10521401 10 g Glasflaska 10g
10081780 25 g Glasflaska 25g
10064623 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10521401 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151570100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 23647-14-5 | C16H9N2Na3O11S3 | 570,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23647-14-5
Molekylformel C16H9N2Na3O11S3
Molekylvikt (g/mol) 570.39
MDL-nummer MFCD00003952
InChI-nyckel LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
Synonym spadns, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-4-sulfophenyl azo-, trisodium salt, trisodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-4-sulfonatophenyl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-4-sulfophenyl diazenyl-, sodium salt 1:3, 2-p-sulfophenylazo-1,8-dihydroxy-3,6-naph-thalenedisulfonic acid
PubChem CID 73658865
IUPAC-namn trinatrium;5-hydroxi-4-oxo-3-[(4-sulfofenyl)hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Sulfophenylazo)1,8-dihydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt
Färg Brun-röd
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Merck Index 15, 8859
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Formel vikt 570.39
Kvalitet Indikator
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.