missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-(tert-Butoxy)phenyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-(tert-Butoxy)phenyl)ethanol |
| CAS | 123195-72-2 |
| Molekylformel | C12H18O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | p-tert-Butoxyphenethyl Alcohol, 2-[4-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl]ethanol, 4-(1,1-Dimethylethoxy)benzeneethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-12(2,3)14-11-6-4-10(5-7-11)8-9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)Oc1ccc(CCO)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phenyl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vikt | 194.1307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?