Läs mer
2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenyl)amino)-2-methylpropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenyl)amino)-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 2512205-23-9 |
| Molekylformel | C15 H20 F N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20FNO4/c1-14(2,3)21-12(18)10-7-6-9(8-11(10)16)17-15(4,5)13(19)20/h6-8,17H,1-5H3,(H,19,20) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(NC(C)(C)C(=O)O)cc1F |
| IUPAC-namn | 2-[3-fluoro-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]anilino]-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.322 |
| Formel vikt | 297.138 |