Läs mer
2-(4-tert-butoxikarbonylpiperazin-1-yl)pyridin-4-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10072124
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10072124 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10072124 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00032DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 936250-21-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C20H32BN3O4
MDL-nummer MFCD06797996
Kvantitet 1 g
Synonym 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl,1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-4-boc-piperazino pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-4-boc-piperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-4-n-boc-piperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
InChI-nyckel NQBNJXYYAKBREJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-namn tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 389.30
PubChem CID 17998916
Formel vikt 389.3
Procent renhet 97%