missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-tert-Butylphenyl)acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-tert-Butylphenyl)acetonitrile |
| CAS | 3288-99-1 |
| Molekylformel | C12H15N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (4-tert-Butylphenyl)acetonitrile, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzeneacetonitrile (ACI), Acetonitrile, (p-tert-butylphenyl)- (6CI, 7CI, 8CI), (4-tert-Butylphenyl)acetonitrile, (p-tert-Butylphenyl)acetonitrile, 2-(4-tert-Butylphenyl)acetonitrile, 2-[4-(tert-Butyl)phenyl]ethanenitrile, 4-tert-Butylbenzyl cyanide, NSC 85354, p-tert-Butylbenzyl cyanide, Benzeneacetonitrile, 4-(1,1-dimethylethyl)- (9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N/c1-12(2,3)11-6-4-10(5-7-11)8-9-13/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccc(CC#N)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-tert-butylphenyl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.25 |
| Formel vikt | 173.1204 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?